Tisk…
4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC421014-1G PC421014-250MG PC421014-5G
APOSPC421014-1GEA 3940 CZK
APOSPC421014-1G APOSPC421014-250MG APOSPC421014-5G
4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Vzorec: C₁₄H₁₀ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02063016
CAS číslo: 126866-15-7