Tisk…
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC421010-1G PC421010-250MG PC421010-5G
APOSPC421010-1GEA 3940 CZK
APOSPC421010-1G APOSPC421010-250MG APOSPC421010-5G
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Vzorec: C₁₄H₉Cl₂FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16350604
CAS číslo: 611220-24-7