Tisk…
4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC421001-1G PC421001-250MG PC421001-5G
APOSPC421001-1GEA 3940 CZK
APOSPC421001-1G APOSPC421001-250MG APOSPC421001-5G
4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
Vzorec: C₁₄H₉ClF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23417249
CAS číslo: 1373156-53-6