Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4205-1G
PC4205-5G
APOSPC4205-1GEA
12370
CZK
APOSPC4205-1G
APOSPC4205-5G
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate
Vzorec:
C₃H₂FO₃·Na·H₂O Bod tání: 145 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00149108 CAS číslo: 238754-68-2 EINECS: 220-880-1 |