Tisk…
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC420032-1G PC420032-500MG PC420032-250MG
APOSPC420032-1GEA 11680 CZK
APOSPC420032-1G APOSPC420032-500MG APOSPC420032-250MG
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
Vzorec: C₄H₅BrF₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22989493
CAS číslo: 1310729-91-9
UN: 1993
ADR: 3,III