Tisk…
3,3-Difluorocyclobutanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC420031-1G PC420031-250MG PC420031-100MG
APOSPC420031-1GEA 9530 CZK
APOSPC420031-1G APOSPC420031-250MG APOSPC420031-100MG
3,3-Difluorocyclobutanone 97%
3,3-Difluorocyclobutanone
Vzorec: C₄H₄F₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18791190
CAS číslo: 1273564-99-0
UN: 1224
ADR: 3,III