Tisk…
cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: cis-1-Amino-3-fluorocyclobutane hydrochloride, cis-3-Fluorocyclobutanamine hydrochloride
PC420030-100MG PC420030-250MG
APOSPC420030-100MGEA 9920 CZK
APOSPC420030-100MG APOSPC420030-250MG
cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride 95%
cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₄H₈FN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23106124
CAS číslo: 1408075-13-7