Tisk…
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC420003-1G PC420003-250MG
APOSPC420003-1GEA 11680 CZK
APOSPC420003-1G APOSPC420003-250MG
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₇F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17480490
CAS číslo: 1225532-86-4