Tisk…
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-1-(4-fluorophenyl)-2-methylpropane hydrochloride, 1,1-Dimethyl-2-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
PC4170N-1G PC4170N-5G
APOSPC4170N-1GEA 3910 CZK
APOSPC4170N-1G APOSPC4170N-5G
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₄FN·ClH
MW: 203,684 g/mol
Bod tání: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075463
CAS číslo: 2413-54-9