Tisk…
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4170-1G PC4170-5G
APOSPC4170-1GEA 10150 CZK
APOSPC4170-1G APOSPC4170-5G
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole 98%
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole
Vzorec: C₄HClF₃NS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04972713
CAS číslo: 105315-45-5