Tisk…
3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4148-250MG PC4148-5G PC4148-25G
APOSPC4148-250MGEA 622 CZK
APOSPC4148-250MG APOSPC4148-5G APOSPC4148-25G
3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Bod tání: 240…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004273
CAS číslo: 456-88-2
EINECS: 220-104-1