Tisk…
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
PC412510-250MG PC412510-100MG
APOSPC412510-250MGEA 21960 CZK
APOSPC412510-250MG APOSPC412510-100MG
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-boronic acid
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-boronic acid
Vzorec: C₆H₈BF₃N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143477
CAS číslo: 1218790-73-8