Tisk…
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC412498-1G PC412498-5G
APOSPC412498-1GEA 2620 CZK
APOSPC412498-1G APOSPC412498-5G
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₄
MW: 221.926 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12913937
CAS číslo: 1217500-69-0