Tisk…
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC412497-25G PC412497-5G PC412497-1G
APOSPC412497-25GEA 26920 CZK
APOSPC412497-25G APOSPC412497-5G APOSPC412497-1G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₄
MW: 221,926 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397559
CAS číslo: 1354819-26-3