5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
PC412439-1G
PC412439-250MG
PC412439-5G
APOSPC412439-1GEA
3480
CZK
APOSPC412439-1G
APOSPC412439-250MG
APOSPC412439-5G
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₄H₁₈BFO₄ MW: 280.10 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16996304 CAS číslo: 1400976-17-1 |