Tisk…
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC412426-1G PC412426-250MG PC412426-5G PC412426-10G
APOSPC412426-1GEA 705 CZK
APOSPC412426-1G APOSPC412426-250MG APOSPC412426-5G APOSPC412426-10G
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17214242
CAS číslo: 1256345-60-4