Tisk…
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
PC412422-1G PC412422-5G
APOSPC412422-1GEA 3540 CZK
APOSPC412422-1G APOSPC412422-5G
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
MW: 169.946 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21603758
CAS číslo: 1331945-14-2