Tisk…
4-Fluorobenzylboronic acid, pinacol ester 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluorobenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC412402-1G PC412402-250MG
APOSPC412402-1GEA 5890 CZK
APOSPC412402-1G APOSPC412402-250MG
4-Fluorobenzylboronic acid, pinacol ester 95+%
4-Fluorobenzylboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₈BFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698519
CAS číslo: 243145-83-7