Tisk…
2,5-Difluoropyridine-4-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2,5-Difluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC412380-1G PC412380-250MG
APOSPC412380-1GEA 5530 CZK
APOSPC412380-1G APOSPC412380-250MG
2,5-Difluoropyridine-4-boronic acid
2,5-Difluoropyridine-4-boronic acid
Vzorec: C₅H₄BF₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16556243
CAS číslo: 1263375-23-0