2,3-Difluoropyridine-4-boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2,3-Difluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC412378-5G
APOSPC412378-5GEA
4370
CZK
APOSPC412378-5G
2,3-Difluoropyridine-4-boronic acid 97%
2,3-Difluoropyridine-4-boronic acid
Vzorec:
C₅H₄BF₂NO₂ MW: 158,899 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12022339 CAS číslo: 1263374-42-0 |