2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC412365-1G
PC412365-250MG
APOSPC412365-1GEA
11580
CZK
APOSPC412365-1G
APOSPC412365-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₇BF₂O₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD21609510 CAS číslo: 1395417-65-8 |