2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC412347-1G
PC412347-250MG
APOSPC412347-1GEA
24170
CZK
APOSPC412347-1G
APOSPC412347-250MG
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₄BCl₂FO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD19981520 CAS číslo: 1417914-09-0 |