Tisk…
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Chloro-2-fluoropyridne-5-boronic acid pinacol ester
PC412317-1G PC412317-250MG
APOSPC412317-1GEA 8400 CZK
APOSPC412317-1G APOSPC412317-250MG
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₄BClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16995268
CAS číslo: 1220219-73-7