2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenyl)boronic acid
PC412302-1G
PC412302-250MG
APOSPC412302-1GEA
8070
CZK
APOSPC412302-1G
APOSPC412302-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₇BClFO₃ MW: 204.391 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09998845 CAS číslo: 1256355-46-0 |