Tisk…
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC412286-1G PC412286-250MG
APOSPC412286-1GEA 29000 CZK
APOSPC412286-1G APOSPC412286-250MG
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 96%
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₄BClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143597
CAS číslo: 1218790-15-8