Tisk…
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC412272-1G PC412272-5G PC412272-10G
APOSPC412272-1GEA 3410 CZK
APOSPC412272-1G APOSPC412272-5G APOSPC412272-10G
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid 98%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₉BF₂O₃Si
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18914502
CAS číslo: 870646-83-6