Tisk…
3-Bromo-4-fluorobenzeneboronic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC412252-1G PC412252-250MG PC412252-5G
APOSPC412252-1GEA 6050 CZK
APOSPC412252-1G APOSPC412252-250MG APOSPC412252-5G
3-Bromo-4-fluorobenzeneboronic acid 99%
3-Bromo-4-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₅BBrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13195642
CAS číslo: 1092533-91-9