Tisk…
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC412218-1G PC412218-250MG
APOSPC412218-1GEA 18420 CZK
APOSPC412218-1G APOSPC412218-250MG
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₇BFNO₂
MW: 154,935 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025966
CAS číslo: 1150114-48-9