Tisk…
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Fluoro-5-morpholinophenyl)boronic acid
PC412143-250MG PC412143-1G
APOSPC412143-250MGEA 2370 CZK
APOSPC412143-250MG APOSPC412143-1G
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546541
CAS číslo: 1217500-95-2