Tisk…
2-Bromo-4,6-difluorophenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromo-4,6-difluorophenyl)boronic acid, 2,4-Difluoro-6-bromophenylboronic acid
PC412117-1G PC412117-250MG PC412117-5G
APOSPC412117-1GEA 6390 CZK
APOSPC412117-1G APOSPC412117-250MG APOSPC412117-5G
2-Bromo-4,6-difluorophenylboronic acid 95%
2-Bromo-4,6-difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₄BBrF₂O₂
MW: 236.807 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09751350
CAS číslo: 1315339-48-0