Tisk…
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC412112-1G PC412112-250MG
APOSPC412112-1GEA 8070 CZK
APOSPC412112-1G APOSPC412112-250MG
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid 98%
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187.936 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095141
CAS číslo: 917969-79-0