Tisk…
5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC412106-1G PC412106-250MG
APOSPC412106-1GEA 11110 CZK
APOSPC412106-1G APOSPC412106-250MG
5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁BFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11855834
CAS číslo: 874289-54-0