Tisk…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid, (3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC412069-1G PC412069-500MG PC412069-5G
APOSPC412069-1GEA 4370 CZK
APOSPC412069-1G APOSPC412069-500MG APOSPC412069-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BF₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08706257
CAS číslo: 208641-98-9