Tisk…
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid, (2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC412062-1G PC412062-5G PC412062-25G
APOSPC412062-1GEA 3710 CZK
APOSPC412062-1G APOSPC412062-5G APOSPC412062-25G
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid 97%
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
MW: 169,946 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17926485
CAS číslo: 1256355-08-4