Tisk…
4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411338-1G PC411338-25G PC411338-5G
APOSPC411338-1GEA 744 CZK
APOSPC411338-1G APOSPC411338-25G APOSPC411338-5G
4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₄BrF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12824332
CAS číslo: 1049730-37-1