Tisk…
1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411337-1G PC411337-5G
APOSPC411337-1GEA 1660 CZK
APOSPC411337-1G APOSPC411337-5G
1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
1-(2-Fluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Vzorec: C₆H₁₀FN₃·2ClH
MW: 216,084 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28962830
CAS číslo: 1855907-13-9