Tisk…
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411336-1G PC411336-25G PC411336-5G
APOSPC411336-1GEA 16340 CZK
APOSPC411336-1G APOSPC411336-25G APOSPC411336-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11558118
CAS číslo: 1174305-81-7