Tisk…
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411335-1G PC411335-5G
APOSPC411335-1GEA 5720 CZK
APOSPC411335-1G APOSPC411335-5G
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18262323
CAS číslo: 681034-51-5