Tisk…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411333-1G PC411333-5G
APOSPC411333-1GEA 5590 CZK
APOSPC411333-1G APOSPC411333-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₅F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01312008
CAS číslo: 153085-14-4