Tisk…
4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411330-1G PC411330-5G
APOSPC411330-1GEA 11250 CZK
APOSPC411330-1G APOSPC411330-5G
4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03420652
CAS číslo: 480438-97-9