Tisk…
2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-2-yl)ethanamine dihydrochloride
PC411329-1G PC411329-5G
APOSPC411329-1GEA 8070 CZK
APOSPC411329-1G APOSPC411329-5G
2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride
2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethanamine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₇F₃N₂·2ClH
MW: 249,061 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16872039
CAS číslo: 1241675-88-6