Tisk…
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411327-1G PC411327-5G
APOSPC411327-1GEA 2480 CZK
APOSPC411327-1G APOSPC411327-5G
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₆ClFN₂
MW: 148.566 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25371345
CAS číslo: 1429419-75-9