1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC411323-1G
PC411323-5G
APOSPC411323-1GEA
1330
CZK
APOSPC411323-1G
APOSPC411323-5G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Vzorec:
C₈H₉F₂NO·ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15209619 CAS číslo: 1106917-71-8 |