Tisk…
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411321-1G PC411321-5G
APOSPC411321-1GEA 1160 CZK
APOSPC411321-1G APOSPC411321-5G
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25371225
CAS číslo: 1431962-93-4