Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411316-1G PC411316-5G
APOSPC411316-1GEA 992 CZK
APOSPC411316-1G APOSPC411316-5G
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-3-methoxyaniline hydrochloride
Vzorec: C₈H₉F₂NO₂·ClH
MW: 225,62 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25371294
CAS číslo: 1431969-97-9