Tisk…
3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411314-1G PC411314-5G
APOSPC411314-1GEA 953 CZK
APOSPC411314-1G APOSPC411314-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
Vzorec: C₈H₉F₂NO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25371276
CAS číslo: 1431962-33-2