Tisk…
4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411313-1G PC411313-5G
APOSPC411313-1GEA 1990 CZK
APOSPC411313-1G APOSPC411313-5G
4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,177 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09943424
CAS číslo: 186387-92-8