Tisk…
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411311-1G PC411311-5G
APOSPC411311-1GEA 992 CZK
APOSPC411311-1G APOSPC411311-5G
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Vzorec: C₇H₆ClF₂NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25371274
CAS číslo: 1431963-04-0