Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411308-1G PC411308-5G
APOSPC411308-1GEA 1040 CZK
APOSPC411308-1G APOSPC411308-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
Vzorec: C₇H₆F₃NO·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD25368949
CAS číslo: 1431966-19-6