Tisk…
3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411307-1G PC411307-5G
APOSPC411307-1GEA 622 CZK
APOSPC411307-1G APOSPC411307-5G
3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Vzorec: C₇H₇F₂NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25371275
CAS číslo: 1431965-57-9